Principaux documents
CLS431470
Tube à centrifuger Corning® de 15 ml
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ no cap, sterile, natural, 500/cs
Synonyme(s) :
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
500 EA
130,00 €
130,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
130,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.14
130,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
conical bottom tube
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RCF 12000 × g
cap: no
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
Conditionnement
pack of 25
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 431470
Paramètres
12000 × g max. RCF
D.E. × L
17.5 mm × 118.5 mm
Capacité
15 mL
Couleur
clear
natural
Description générale
Les tubes à centrifuger jetables Corning® de 15 ml sont disponibles en poly(téréphtalate d′éthylène) (PET) avec un bouchon de fermeture conventionnel, ou en polypropylène (PP) avec soit un bouchon de fermeture soit un capuchon CentriStar.
Le capuchon CentriStar, ergonomique et d′utilisation conviviale, présente des rainures plus larges et un rebord qui facilite le glissement. Tous les tubes sont fournis dans diverses options de conditionnement.
  • Stériles, certifiés exemptes de substances pyrogènes et de DNases/RNases.
  • Lignes graduées imprimées en noir et grande zone blanche pour marquer les échantillons
  • La force centrifuge relative (FCR) maximale des tubes en PET est de 3 600 x g
Informations légales
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.