CLS354578
Corning® Biocoat™ Control Inserts
pore size 8.0 μm, PET plate, plate of 24 wells (2 packs of 12)
Synonyme(s) :
Control Inserts
354,00 €
About This Item
354,00 €
Produits recommandés
Matériaux
PET plate
Conditionnement
plate of 24 wells (2 packs of 12)
Fabricant/nom de marque
Corning 354578
Taille
24 well
Dimension de pores
8.0 μm pore size
Description générale
Application
Informations légales