CLS353504
Corning® Falcon® Cell Culture Insert Companion Plate
wells, 24, Tissue Culture (TC)-treated surface, lid, sterile
Synonyme(s) :
Cell Culture Insert Companion Plate
212,00 €
About This Item
212,00 €
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene plate
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
wells 24
Conditionnement
case of 50 ea (Individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 353504
Taille
24 well
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Application
Informations légales