Documents
CLS3422
Corning® Transwell® 24 well plates
8.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
Synonyme(s) :
inserts de culture cellulaire
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.13
product name
Inserts de culture cellulaire Corning® Transwell® à membrane en polycarbonate, 6.5 mm Transwell with 8.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 48/cs
Matériaux
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
pack of 12
case of 48
Fabricant/nom de marque
Corning 3422
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Volume de travail de l'insert
0.1 mL
Diam. de la membrane
6.5 mm
Taille
24 wells
Superficie
0.33 cm2 , cell growth area
Volume de travail par puits
0.6 mL
Couleur
translucent
Dimension de pores
8.0 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
  • Membrane translucide en polycarbonate de 10 μm d′épaisseur
  • Surfaces traitées pour optimiser l′adhérence cellulaire
  • Conditionnement : 12 inserts par plaque de 24 puits, 4 plaques par boîte
  • La membrane doit être colorée pour déterminer la viabilité cellulaire
  • Produit stérilisé par rayonnement gamma
Les inserts de culture cellulaire Transwell sont des supports perméables pratiques et faciles d'utilisation pour l'étude de lignées de cellules adhérentes et non adhérentes. Ils comportent une membrane en polycarbonate de 10 μm mince et transparente qui est déclinée en différentes tailles de pores. Les inserts Transwell sont traités pour optimiser l'adhérence cellulaire. Les cellules doivent être colorées pour être visibles. La membrane en polycarbonate est compatible avec la plupart des colorants et des fixateurs organiques.
Application
L′insert Transwell a été utilisé dans l′essai de chambre de Boyden pour séparer les cellules des compartiments du haut et du bas.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Manisha H Shah et al.
Breast cancer research and treatment, 150(3), 523-534 (2015-03-22)
Reactive oxygen species (ROS) such as superoxide and hydrogen peroxide (H2O2) have been implicated in development and progression of breast cancer. In the present study, we have evaluated the effects of the superoxide dismutase (SOD) mimetic MnTmPyP and the SOD/catalase
BreAnne MacKenzie et al.
Respiratory research, 16, 83-83 (2015-07-04)
Recent clinical studies show that tyrosine kinase inhibitors slow the rate of lung function decline and decrease the number of acute exacerbations in patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF). However, in the murine bleomycin model of fibrosis, not all tyrosine
Victoria Vinader et al.
PloS one, 8(10), e78744-e78744 (2013-11-10)
Amongst the chemokine signalling axes involved in cancer, chemokine CXCL12 acting on chemokine receptor CXCR4 is particularly significant since it orchestrates migration of cancer cells in a tissue-specific metastatic process. High CXCR4 tumour expression is associated with poor prognosis of
James J Hoy et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(10), 13900-13917 (2020-08-25)
The PKA-inhibitor (PKI) family members PKIα, PKIβ, and PKIγ bind with high affinity to PKA and block its kinase activity, modulating the extent, and duration of PKA-mediated signaling events. While PKA is a well-known regulator of physiological and oncogenic events
Tiziano Bernasocchi et al.
Nature communications, 12(1), 734-734 (2021-02-04)
Driver genes with a mutually exclusive mutation pattern across tumor genomes are thought to have overlapping roles in tumorigenesis. In contrast, we show here that mutually exclusive prostate cancer driver alterations involving the ERG transcription factor and the ubiquitin ligase