Principaux documents
CLS3470
Corning® Transwell® 24 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 48, pack of 12
Synonyme(s) :
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
48 EA
441,00 €
441,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
48 EA
441,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux:
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
Dimension de pores:
0.4 μm
Stérilité:
sterile
Type de liaison:
Tissue Culture (TC)-treated surface
441,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Inserts de culture cellulaire Corning® Transwell® avec membrane en polyester, 6.5 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
Matériaux
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
pack of 12
case of 48
Fabricant/nom de marque
Corning 3470
Volume de travail de l'insert
0.1 mL
Diam. de la membrane
6.5 mm
Épaisseur de la membrane
10 μm
Taille
24 wells
Superficie
0.33 cm2 , cell growth area
Volume de travail par puits
0.6 mL
Couleur
clear
Dimension de pores
0.4 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
  • Membrane transparente en polyester de 10 μm d′épaisseur
  • Surfaces traitées pour optimiser l′adhérence cellulaire
  • Conditionnement : 12 inserts par plaque de 24 puits, 4 plaques par boîte
  • Visibilité excellente en microscopie en contraste de phase
  • Produit stérilisé par rayonnement gamma
Les inserts de culture cellulaire Transwell sont des supports perméables pratiques et faciles d'utilisation, destinés aussi bien à l'étude des lignées de cellules adhérentes que non adhérentes. Ils comportent une fine membrane en polyester de 10 mm transparente au microscope qui est traitée pour la culture tissulaire afin d'optimiser l'adhérence et la croissance des cellules.
Ce produit procure une excellente visibilité cellulaire en microscopie à contraste de phase et permet d'évaluer la viabilité des cellules ainsi que la formation des monocouches.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Sivakumar Murugadoss et al.
Particle and fibre toxicology, 17(1), 10-10 (2020-02-27)
The terms agglomerates and aggregates are frequently used in the regulatory definition(s) of nanomaterials (NMs) and hence attract attention in view of their potential influence on health effects. However, the influence of nanoparticle (NP) agglomeration and aggregation on toxicity is
Karolien Hollanders et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(2), 1335-1348 (2015-01-30)
Rho kinase (ROCK) is associated with VEGF-driven angiogenesis, as well as with inflammation and fibrosis. Therefore, the effect of AMA0428, a novel ROCK inhibitor, was studied in these processes, which highly contribute to the pathogenesis of neovascular AMD. The effect