CLS353090
Corning® Falcon® Permeable Support
for use with 6 Well Plate, with 0.4 µm Pore Transparent PET Membrane, sterile
Synonyme(s) :
Permeable Support
503,00 €
About This Item
503,00 €
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
with 0.4 µm Pore Transparent PET Membrane
Conditionnement
case of 48 ea (Individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 353090
Compatibilité
for use with 6 Well Plate
Description générale
Application
Informations légales