Principaux documents
CLS353091
Corning® Falcon® Permeable Support
for use with 6 Well Plate, with 3.0µm Translucent PET Membrane, sterile
Synonyme(s) :
Permeable Support
48 EACH
503,00 €
503,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
48 EACH
503,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
503,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
sterile
Caractéristiques
with 3.0µm Translucent PET Membrane
Conditionnement
case of 48 ea (Individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 353091
Compatibilité
for use with 6 Well Plate
Description générale
Falcon® Permeable Support for 6 Well Plate with 3.0µm Transparent Polyester (PET) Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case
Application
Cell Culture
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.