Documents
CLS3412
Corning® Transwell® 6 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, pack of 6, case of 24
Synonyme(s) :
cell culture inserts, corning plates, tissue culture plate, tissue culture plates
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.13
product name
Inserts de culture cellulaire Corning® Transwell® à membrane en polycarbonate, 24 mm Transwell with 0.4 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 24/cs
Matériaux
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
case of 24
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 3412
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Volume de travail de l'insert
1.5 mL
Diam. de la membrane
24 mm
Taille
6 wells
Superficie
4.67 cm2 , cell growth area
Volume de travail par puits
2.6 mL
Couleur
translucent
Dimension de pores
0.4 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Les inserts de culture cellulaire Transwell sont des supports perméables pratiques et faciles d'utilisation pour l'étude de lignées de cellules adhérentes et non adhérentes. Ils comportent une membrane en polycarbonate de 10 μm mince et transparente qui est déclinée en différentes tailles de pores. Les inserts Transwell sont traités pour optimiser l'adhérence cellulaire. Les cellules doivent être colorées pour être visibles. La membrane en polycarbonate est compatible avec la plupart des colorants et des fixateurs organiques.
  • 10μm thick translucent polycarbonate membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Packaged 6 inserts in a 6 well plate, 4 plates per case
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Sterilized by gamma radiation
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Robert D Chavez et al.
Biotechnology progress, 36(1), e2897-e2897 (2019-08-29)
Reduced transforming growth factor beta (TGF-β) signaling is associated with osteoarthritis (OA). TGF-β is thought to act as a chondroprotective agent and provide anabolic cues to cartilage, thus acting as an OA suppressor in young, healthy cartilage. A potential approach