Principaux documents
CLS352095
Corning® Falcon® Centrifuge Tubes
capacity 15 mL, conical polystyrene, cap, dome seal screw, bagged, sterile
Synonyme(s) :
culture tube
500 EACH
200,00 €
200,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EACH
200,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.13
200,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
conical polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap dome seal screw
Fabricant/nom de marque
Corning 352095
Capacité
15 mL
Application
Liquid Handling
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.