Principaux documents
S4400
Sigma-Aldrich
Staurosporine
from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), film, protein kinase inhibitor
Synonyme(s) :
Staurosporine, Antibiotique AM-2282
0.1 MG
239,00 €
0.5 MG
631,00 €
1 MG
1 140,00 €
239,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.1 MG
239,00 €
0.5 MG
631,00 €
1 MG
1 140,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H26N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.53
Numéro Beilstein :
1060573
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
239,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
product name
Staurosporine from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), film
Source biologique
Streptomyces sp.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
film
Pf
288-291 °C
Solubilité
DMSO: soluble
H2O: insoluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN[C@@H]1C[C@@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20?,26-,28+/m1/s1
Clé InChI
HKSZLNNOFSGOKW-ZGQXJOJZSA-N
Description générale
Structure chimique : dérivé d'indole
Staurosporinefrom Streptomyces sp. is an alkaloid that induces apoptosis in a rangeof cell lines. It facilitates the inhibition of tumor cell proliferation, PKCinhibition, and blockage of cell cycle progression in various cells.[1] Themechanisms followed by staurosporine-induced apoptosis differ among differentcell lines that include, mitochondrial apoptotic pathway, Bcl-2 overexpession,and caspase-independent mechanisms.[2] It partially reverses multi-drug resistance (MDR), sensitizing cellswith MDR phenotype to cytotoxic agents. Staurosporine inhibits p-glycoprotein(Pgp) phosphorylation. However, the functional significance of Pgpphosphorylation is ill-defined.
Application
La staurosporine de Streptomyces sp. a été utilisée pour induire la mort cellulaire de cellules souches mésenchymateuses humaines[3] et pour induire la mort cellulaire par inhibition de la PKC dans une lignée de fibroblastes pulmonaires de hamster CCL-39.[4]
Actions biochimiques/physiologiques
La staurosporine de Streptomyces sp. à 2 mg/ml dans le méthanol donne une solution limpide, incolore ou jaune pâle.
Inhibiteur puissant des protéines kinases phospholipides/calcium dépendantes. Inhibe la régulation à la hausse de l′expression de VEGF dans les cellules tumorales.
Caractéristiques et avantages
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche dans le domaine de l′ADME-Tox. Cliquez ici pour découvrir d′autres produits sélectionnés destinés aux études ADME-Tox. Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d′autres domaines de recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Ce composé figure sur les pages CDKs et InsR du Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (manuel de classification des récepteurs et de transduction du signal). Pour parcourir d'autres pages du manuel, cliquez ici.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Maria Gullberg et al.
Journal of virology, 84(12), 5868-5879 (2010-04-09)
Coxsackievirus B2 (CVB2), one of six human pathogens of the group B coxsackieviruses within the enterovirus genus of Picornaviridae, causes a wide spectrum of human diseases ranging from mild upper respiratory illnesses to myocarditis and meningitis. The CVB2 prototype strain
Sultan Gulce Iz et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 184(1), 303-322 (2017-07-08)
Recent developments in medical biotechnology have facilitated to enhance the production of monoclonal antibodies (mAbs) and recombinant proteins in mammalian cells. Human mAbs for clinical applications have focused on three areas, particularly cancer, immunological disorders, and infectious diseases. Tumor necrosis
H J Chae et al.
Pharmacological research, 42(4), 373-381 (2000-09-16)
Staurosporine, a microbial alkaloid, is a strong inhibitor of protein kinases. We induced apoptosis in murine osteoblast MC3T3E-1 cells by exposure to the staurosporine. Staurosporine transiently increased the phosphotransferase activity of c-Jun N-terminal kinase-1 (JNK1), which in turn may activate
Xu Dong Zhang et al.
Molecular cancer therapeutics, 3(2), 187-197 (2004-02-27)
Staurosporine has long been used in vitro as an initiator of apoptosis in many different cell types, but the mechanism involved remains poorly understood. In the present study, we have examined the apoptosis-inducing potential of staurosporine in cultured melanoma cell
Christine Fehrer et al.
Aging cell, 6(6), 745-757 (2007-10-11)
Mesenchymal stem cells (MSC) are capable of differentiating into bone, fat, cartilage, tendon and other organ progenitor cells. Despite the abundance of MSC within the organism, little is known about their in vivo properties or about their corresponding in vivo
Articles
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox