Documents
G1393
Sigma-Aldrich
Bovine Gelatin
from bovine hide, Type B, liquid, suitable for cell culture
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Gélatine solution, Type B, 2% in H2O, tissue culture grade, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
bovine hide
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Type
Type B
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 100 mL
pkg of 20 mL
Concentration
2% in H2O, tissue culture grade
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couverture de surface
100‑200 μg/cm2
Impuretés
endotoxin, tested
Solubilité
water: soluble
Spécificité de la liaison
Peptide Source: Fibrinogen
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
La gélatine consiste en un mélange hétérogène de protéines hydrosolubles d'un poids moléculaire moyen élevé, présentes dans le collagène. Les protéines sont extraites sous ébullition dans l'eau de peaux, tendons, ligaments, os, etc. adaptés. La gélatine de type A provient des tissus durcis à l'acide. Celle de type B provient des tissus durcis à la chaux. La gélatine est un hydrocolloïde riche en glycine, en proline et en hydroxyproline qui confère une stabilité structurale. Elle est synthétisée par digestion alcaline de collagène de peau de bovin et est appelée "gélatine de type B". La gélatine a des applications très variées dans l'industrie agro-alimentaire. Elle adopte une structure enroulée aléatoire après digestion de la triple hélice du collagène. Les sous-produits d'abattage sont la matière première la plus fréquemment utilisée pour la production industrielle de gélatine. Les gélatines de type A et de type B diffèrent de par leur pH isoélectrique. Concentration recommandée comme substrat de culture cellulaire : 1 à 5 μg/cm2 ou 0,5 à 50 μg/ml. La concentration optimale dépend du type de cellule ainsi que de l'application et des objectifs de recherche.
Application
La gélatine en solution a été utilisée :
  • pour recouvrir des plaques ou des boîtes de culture cellulaire destinées à la culture de cellules souches embryonnaires, à la culture de cellules testiculaires et à l'obtention de rosettes neurales
  • pour recouvrir des plaques de culture cellulaire afin de favoriser l'adhésion cellulaire
  • en PCR pour stabiliser la Taq ADN polymérase
  • comme agent de blocage dans des analyses par western blotting
  • dans des tests immunoenzymatiques (ELISA)
  • en immunochimie
  • comme constituant de milieux de différenciation d'espèces en bactériologie
  • pour étudier les changements d'expression génique induits par des acides gras à chaîne longue dans des monocytes cardiaques néonataux
  • pour étudier la mobilisation de l'endothélium capillaire in vitro induite par des effecteurs de l'angiogenèse in vivo
Actions biochimiques/physiologiques
La gélatine possède des propriétés gélifiantes ; son comportement de surface permet de l'utiliser dans des mousses et des applications d'adhésion. Elle est également utilisée comme agent de clarification dans les jus de fruits frais. C'est une protéine digestible qui peut servir de liant, d'épaississant, de stabilisant ou d'émulsifiant dans l'industrie agro-alimentaire. En tant que polymère biocompatible, elle sert de véhicule de délivrance de biomolécules actives et est utilisée pour l'élaboration de "squelettes" dans les applications d'ingénierie tissulaire.
Attention
Lorsqu′elle est conservée à température ambiante dans des récipients étanches, la gélatine sèche reste telle quelle pendant de nombreuses années. Chauffée à 100 °C en présence d′air, elle gonfle, se ramollit puis se désintègre en une masse carbonée avec formation de bases pyridiniques et d′ammoniac.
Notes préparatoires
Ce produit est issu de peaux de bovin durcies à la chaux ; il se présente sous la forme d′une solution à 2 % dans l′eau.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gelatin, source, extraction and industrial applications
Mariod AA and Fadul H
Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria, 12(2), 135-147 (2013)
The TGFbeta pathway is a key player for the endothelial-to-hematopoietic transition in the embryonic aorta
Lempereur A, et al.
Developmental Biology, 434(2), 292-303 (2018)
Mutations in LRRK2 impair NF-kappaB pathway in iPSC-derived neurons
de Maturana RL, et al.
Journal of Neuroinflammation, 13(1), 295-295 (2016)
Prajakta Oak et al.
EMBO molecular medicine, 9(11), 1504-1520 (2017-09-20)
Neonatal chronic lung disease (nCLD) affects a significant number of neonates receiving mechanical ventilation with oxygen-rich gas (MV-O
Optimal culture conditions are critical for efficient expansion of human testicular somatic and germ cells in vitro
Gat I, et al.
Fertility and Sterility, 107(3), 595-605 (2017)
Articles
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocoles
This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.