LLCMK2 (Original)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85062804, rhesus monkey kidney, Epithelial
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rhesus monkey kidney
Description
Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Conditionnement
tube of 5 μg 85062804-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85062804-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 42
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage