C9521
Z-Phe-Arg 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
kallikrein substrate, ≥95% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Z-Phe-Arg-AMC
478,00 €
About This Item
478,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Z-Phe-Arg 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride, kallikrein substrate
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Concentration
≥95%
Solubilité
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NC2=CC=C(C(C)=CC(O3)=O)C3=C2)=O)=O)OCC4=CC=CC=C4.[Cl]
InChI
1S/C33H36N6O6/c1-21-17-29(40)45-28-19-24(14-15-25(21)28)37-30(41)26(13-8-16-36-32(34)35)38-31(42)27(18-22-9-4-2-5-10-22)39-33(43)44-20-23-11-6-3-7-12-23/h2-7,9-12,14-15,17,19,26-27H,8,13,16,18,20H2,1H3,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36)
Clé InChI
ZZGDDBWFXDMARY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable