T4626
Nα-p-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
TAME hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
Nα-p-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride,
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white
Pf
145-147 (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H22N4O4S.ClH/c1-10-5-7-11(8-6-10)23(20,21)18-12(13(19)22-2)4-3-9-17-14(15)16;/h5-8,12,18H,3-4,9H2,1-2H3,(H4,15,16,17);1H/t12-;/m0./s1
Clé InChI
JIQFFACVQXXHMY-YDALLXLXSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable