B9385
Boc-Val-Pro-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
135,00 €
About This Item
135,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 20 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C31H45N7O7.ClH/c1-17(2)25(37-30(43)45-31(4,5)6)28(42)38-14-8-10-22(38)27(41)36-21(9-7-13-34-29(32)33)26(40)35-19-11-12-20-18(3)15-24(39)44-23(20)16-19;/h11-12,15-17,21-22,25H,7-10,13-14H2,1-6H3,(H,35,40)(H,36,41)(H,37,43)(H4,32,33,34);1H
Clé InChI
ROQGJTZGLVLVIN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- as a fluorogenic substrate for thrombin in inhibitory assay with salivary protein cE5[2]
- as a fluorogenic substrate for thrombin in inhibitory assay with recombinant E. nipponicum serpin[3]
- as a substrate in proteinase assay with hemolymph protein[4]
Conditionnement
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.