C3515
Catalase from Aspergillus niger
ammonium sulfate suspension, ≥4,000 units/mg protein
Synonyme(s) :
H2O2:H2O2 oxidoreductase
94,40 €
About This Item
94,40 €
Produits recommandés
Source biologique
Aspergillus niger
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
≥4,000 units/mg protein
Poids mol.
tetramer ~250 kDa
Conditions de stockage
(Tightly closed)
Technique(s)
FISH: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Clé InChI
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- as a positive control during the functional characterization of Clostridium difficile spore coat proteins.[4]
- as a component of the catalase solution to prepare GLOX buffer with enzymes to maintain the embryos of Caenorhabditis elegans before single-molecule fluorescence in situ hybridization (smFISH) studies[5]
- as a component of the imaging buffer for stochastic optical reconstruction microscopy (STORM) imaging of platelet-rich plasma[6]
- as a supplement in Todd Hewitt media plus 0.5 % yeast extract (THY) media for the neutralization of pneumococcal H2O2[7]
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Anticorps
Enzyme
Inhibiteur
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocoles
This procedure may be used for all Catalase products.