Principaux documents
PHL83415
γ-Aminobutyric acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutanoic acid, GABA, Piperidic acid, Piperidinic acid
100 MG
231,00 €
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
231,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH2(CH2)3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.12
Beilstein:
906818
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
195 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
Clé InChI
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Major inhibitory neurotransmitter in brain; GABAA and GABAB receptor agonist; increases Cl conductance.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable