Principaux documents
C2644
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) chloride hexahydrate
98.0-102.0%
Synonyme(s) :
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Formule linéaire :
CoCl2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pression de vapeur
40 mmHg ( 0 °C)
Essai
98.0-102.0%
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L