1.02539
Cobalt(II) chloride hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Cobalt(II) chloride hexahydrate, Cobalt dichloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99.0-102.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
766 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
56 °C
Densité
1.92 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
1250 kg/m3
Traces d'anions
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.002%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Co](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
- Nitrogen, Cobalt Co-doped Fluorescent Magnetic Carbon Dots: Cobalt(II) chloride hexahydrate is utilized in synthesizing nitrogen and cobalt co-doped fluorescent magnetic carbon dots. These innovative materials serve as ratiometric fluorescent probes for the detection of cholesterol and uric acid in human blood serum, demonstrating a significant application in medical diagnostics and research (Huang S et al., 2019).
Liaison
Remarque sur l'analyse
Insoluble matter: ≤ 0.010 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)