Principaux documents
202185
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) chloride hexahydrate
reagent grade
Synonyme(s) :
Cobaltous chloride hexahydrate
25 G
27,80 €
100 G
87,20 €
250 G
169,00 €
1 KG
587,00 €
27,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
27,80 €
100 G
87,20 €
250 G
169,00 €
1 KG
587,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CoCl2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
27,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent grade
Pression de vapeur
40 mmHg ( 0 °C)
Forme
crystals or chunks
Concentration
24.0-25.5% (EDTA titration)
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Cobalt(II) chloride hexahydrate has a cobalt ion surrounded by a tetragonal arrangement of chloride ligands. Four water molecules occupy a square plane about cobalt while chloride ions occupy axial positions.[1] Its crystals belong to the monoclinic lattice system.[2]
Application
Cobalt(II) chloride hexahydrate may be used in the following studies:
  • For the in-situ synthesis of nickel(0) and cobalt(0) nanoclusters stabilized by poly(4-styrene sulfonic acid-co-maleic acid).[3]
  • Preparation of polyvinylidene fluoride (PVDF)-cobalt (II) chloride hexahydrate nanofiber composites, via electrospinning method.[4]
  • As catalyst for the synthesis of 2-arylbenzimidazole.[5]
  • Acetylation of alcohols with carboxylic acids to form the corresponding acylated products.[6]
  • Tosylation of aliphatic and aromatic alcohols with tosylic acid.[7]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Cobalt (II) catalyzed tosylation of alcohols with p-toluenesulfonic acid.
Velusamy S, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 203-205 (2004)
Crystal spectra of cobalt (II) chloride hexahydrate
Joy HW and Fogel N
The Journal of Physical Chemistry, 79(4), 345-349 (1975)
Cobalt (II)-catalyzed direct acetylation of alcohols with acetic acid.
Velusamy S, et al.
Tetrahedron, 61(8), 2011-2015 (2005)
Electronic absorption spectra of tetragonal and pseudotetragonal cobalt (II). II. Cobalt chloride hexahydrate and cobalt chloride hexahydrate-d12.
Ferguson J and Wood TE.
Inorganic Chemistry, 14(1), 184-189 (1975)
Water soluble nickel (0) and cobalt (0) nanoclusters stabilized by poly (4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid): highly active, durable and cost effective catalysts in hydrogen generation from the hydrolysis of ammonia borane.
Metin O and Ozkar S.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(2), 1424-1432 (2011)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, Is this product suitable for cell culture? Thank you. Michal
    1 answer
    1. This item has not been tested for use in cell culture. However, a cell culture product option is available. Please see the link below to review product C8661: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/c8661