216208
Hydrazine dihydrochloride
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder, crystals or chunks
solid
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Densité
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].NN
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
Clé InChI
LIAWOTKNAVAKCX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?