Principaux documents
255599
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) chloride hexahydrate
ACS reagent, 98%
Synonyme(s) :
Cobaltous chloride hexahydrate
5 G
56,30 €
100 G
109,00 €
500 G
436,00 €
56,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
56,30 €
100 G
109,00 €
500 G
436,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CoCl2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
56,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Pression de vapeur
40 mmHg ( 0 °C)
Essai
98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Forme
powder, crystals or chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cobalt
Impuretés
≤0.01% insolubles
Traces d'anions
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.1%
Zn: ≤0.03%
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Cobalt(II) chloride hexahydrate, also known as cobaltous chloride hexahydrate, is a hydrated form of cobalt and chloride. It is a crystalline solid consisting of octahedral complexes, with the coordination polyhedron of the Co2+ ion including four H2O molecules and two Cl ions. It is highly soluble in water and is commonly used as a catalyst in various organic synthesis, such as during the synthesis of benzimidazole and biscoumarin derivatives. [1]
Application
Cobalt(II) chloride hexahydrate can be used as a catalyst for the:
  • Dioxygenation of styrenes with N-hydroxyphthalimide to synthesize corresponding alcohols and ketones.
  • Oxidative coupling of primary amines to imines.
  • Friedel-Crafts reaction between indoles and activated olefins to synthesize β-indolylketones.
  • Synthesis of β-enaminones and β-enamino esters.
  • Reaction of acyl chlorides with diselenides or disulfides to synthesize selenol and thiol esters.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Cobalt (II) Chloride Hexahydrate as an Efficient and Inexpensive Catalyst for the Preparation of Biscoumarin Derivatives.
Mohammad Reza N, et al.
Advances in Chemistry, 1-6 null
A simple and convenient one-pot synthesis of benzimidazole derivatives using cobalt (II) chloride hexahydrate as catalyst
Abu K T, et al.
Synthetic Communications, 39, 2339-2346 (2009)
CoCl2. 6H2O crystal growth and its spectral characteristics
Diana Sergeevna M, et al.
Optical Materials, 144, 114339-114339 (2023)
Electronic absorption spectra of tetragonal and pseudotetragonal cobalt (II). II. Cobalt chloride hexahydrate and cobalt chloride hexahydrate-d12.
Ferguson J and Wood TE.
Inorganic Chemistry, 14(1), 184-189 (1975)
Water soluble nickel (0) and cobalt (0) nanoclusters stabilized by poly (4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid): highly active, durable and cost effective catalysts in hydrogen generation from the hydrolysis of ammonia borane.
Metin O and Ozkar S.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(2), 1424-1432 (2011)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf