Documents
C1764
Sigma-Aldrich
Collagénase from Clostridium histolyticum
0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Type
Type II-S
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Poids mol.
68-125 kDa
Adéquation
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
−20°C
Application
Collagenase has been used in the preparation of arterial tissue for the study of Advanced Glycosylation End Products (AGE). The enzyme has also been used along with other proteases for the disaggregation of human tumor, mouse kidney, human brain, lung epithelium and many other tissues. It is also effective in liver and kidney perfusion studies, digestion of pancreas, and isolation of nonparenchymal hepatocytes. It is also suitable for the preparation adipocytes from epididymal fat pads of rats.
Actions biochimiques/physiologiques
Effective release of cells from tissue requires the action of both collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa (pH optimum: 6.3-8.8). The enzyme recognizes the sequence -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-, where X is most often a neutral amino acid.
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
Attention
As supplied, this product is stable for one year at -20°C. There is no loss in FALGPA or protease activity in 30 days at 37°C, 50°C and -20°C. Solutions of crude collagenase are stable if frozen quickly in aliquots (at 10 mg/mL) and kept frozen at -20°C. Further freeze-thaw cycles will damage the solution. The product retains 100% activity over 7 hours when held on ice.
Définition de l'unité
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Notes préparatoires
This product is prepared from Type II (C6885) Collagenase from Clostridium histolyticum. Solutions are typically prepared at 1-2 mg/mL in TESCA buffer (containing 50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4 at 37°C. It also contains clostripain, nonspecific neutral protease, and tryptic activities.
Substrat
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Neža Adamič et al.
Stem cell research & therapy, 13(1), 23-23 (2022-01-23)
Severe equine asthma (SEA) is a common chronic respiratory disease and a significant health and well-being problem in horses. Current therapeutic strategies improve pulmonary function and clinical signs in some horses, but in the long-term, return to full athletic function
Jessica M Kemppainen et al.
Biomaterials, 31(2), 279-287 (2009-10-13)
It has been widely postulated that scaffold permeability has a significant influence on chondrogenesis. However, since permeability has not been rigorously controlled in previous studies, there is no definitive conclusion as to how permeability affects cartilage regeneration by primary chondrocytes
Victoria Gudiño et al.
Cell death & disease, 12(10), 873-873 (2021-09-27)
RAC1B is a tumour-related alternative splice isoform of the small GTPase RAC1, found overexpressed in a large number of tumour types. Building evidence suggests it promotes tumour progression but compelling in vivo evidence, demonstrating a role in driving tumour invasion
Jeffrey Dock et al.
PloS one, 12(8), e0182498-e0182498 (2017-08-24)
A hallmark of human immunosenescence is the accumulation of late-differentiated memory CD8+ T cells with features of replicative senescence, such as inability to proliferate, absence of CD28 expression, shortened telomeres, loss of telomerase activity, enhanced activation, and increased secretion of
Adam E Hall et al.
Nature communications, 13(1), 2791-2791 (2022-05-20)
Tumour cell plasticity is a major barrier to the efficacy of targeted cancer therapies but the mechanisms that mediate it are poorly understood. Here, we identify dysregulated RNA splicing as a key driver of tumour cell dedifferentiation in colorectal cancer
Protocoles
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.