Principaux documents
C8176
Sigma-Aldrich
Collagénase from Clostridium histolyticum
Sigma Blend Type L, ≤1.0 FALGPA units/mg solid
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Niveau de qualité
Forme
powder
caseinase activity
≥40 units/mg solid
Activité spécifique
≤1.0 FALGPA units/mg solid
Poids mol.
68-130 kDa
Température de stockage
−20°C
Application
Collagenase from Clostridium histolyticum, or Clostridiopeptidase A, has been used in a study to assess the synthesis and in vitro evaluation of macromolecular antitumour derivatives based on phenylenediamine mustard. Clostridiopeptidase A has also been used in a study to investigate the enzymatic debridement of burn wounds with collagenase.
Actions biochimiques/physiologiques
Effective release of cells from tissue requires the action of collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa. The pH optimum is 6.3-8.8. The enzyme is typically used to digest the connective components in tissue samples to liberate individual cells. Ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid (EGTA)4; β-mercaptoethanol; glutathione, reduced; thioglycolic acid, sodium; and 2,2′-dipyridyl; 8-hydroxyquinoline are known to inhibit the enzyme activity.
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
Définition de l'unité
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Coşkun Ozcan et al.
Burns : journal of the International Society for Burn Injuries, 28(8), 791-794 (2002-12-05)
Seventy-eight pediatric burn patients treated by enzymatic debridement with collagenase clostridiopeptidase A (CCA), were compared to 41 patients those burn wounds were excised surgically. Patients whose burn wounds were initially assessed as partial-thickness at admission were enrolled in the study.
N I Solov'eva et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 20(3), 303-309 (1994-03-01)
Interactions of collagenases I and II (clostridiopeptidases) from Clostridium histolyticum with hexapeptide substrates in which some L-proline residues are replaced by their D-analogues, as well as with the tripeptide chloromethyl ketone Z-Gly-Pro-Gly-CH2Cl were studied. A role of stereochemistry of the
Ruth M Williams et al.
STAR protocols, 2(2), 100414-100414 (2021-04-20)
In order to process samples by fluorescence-activated cell sorting (FACS), it is essential to obtain a single-cell suspension of dissociated cells. Numerous protocols and commercial reagents are available; however, each requires optimization for specific tissue types. Here, we describe an
Jeremy John Mathan et al.
Bio-protocol, 7(14), e2412-e2412 (2017-07-20)
Stem and progenitor cells isolated from human limbal tissue can be cultured in vitro as spheres. These spheres have potential for use as transplantable elements for the repopulation of corneal tissue ( Mathan et al., 2016 ). Herein we describe
Dag K Skovseth et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 360, 253-268 (2006-12-19)
The future ability to manipulate the growth of new blood vessels (angiogenesis) holds great promise for treating ischemic disease and cancer. Several models of human in vivo angiogenesis have been described, but they seem to depend on transgenic support and
Protocoles
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.