C6079
Collagenase + protease inhibitor
2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
Synonyme(s) :
Collagenase preparation, Protease inhibitor solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (Clostridium histolyticum)
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité spécifique
≥800 CDU/mg solid
2-5 FALGPA units/mg solid
Poids mol.
68-130 kDa
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... LOC296948(296948)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Qualité
Inhibiteur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.