Documents
C0255
Sigma-Aldrich
Collagénase from Clostridium histolyticum
purified by chromatography, ≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), lyophilized powder
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
Poids mol.
68-130 kDa
Produit purifié par
chromatography
Solubilité
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
Activité étrangère
Clostripain ≤2.0 U/mg
Température de stockage
−20°C
Description générale
Collagenase from Clostridium histolyticum comprises of collagenases G and H. Collagenase has N-terminal activator domain and C-terminal peptidase domain. The collagen binding domains (CBD) and polycystic kidney disease-like (PKD-like) domain resides in the peptidase domain. The collagenase module undergoes structural changes upon calcium binding.
Application
Collagenase from Clostridium histolyticum has been used:
  • for the recovery of neutrophils from collagen gels
  • for the dissociation of breast tumor biopsies into single cells
  • for the isolation of primary human endometrial stromal cells(HESC) from endometrial biopsies
Collagenase from Clostridium histolyticum may be used for the isolation of cells from many types of animal tissue. It may be used for the disaggregation of human tumor, mouse kidney, human adult/fetal brain, lung and many other tissues. It may also be used in liver and kidney perfusion studies, for the digestion of pancreas, isolation of nonparenchymal rat liver cells and for hepatocyte preparation.
Actions biochimiques/physiologiques
Crude collagenases are mixtures of enzymes (mostly proteases) secreted by C. histolyticum. Effective release of cells from tissue requires the action of both collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa.
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
Conditionnement
Product sold on the basis of collagen digestion units (CDU).
Définition de l'unité
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Notes préparatoires
Collagenase may be dissolved in TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4 at 37 °C) at 0.05-0.1 mg/mL concentration.
Substrat
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Invasive trophoblast promote stromal fibroblast decidualization via Profilin 1 and ALOX5
Menkhorst EM, et al.
Scientific reports, 7(1), 8690-8690 (2017)
Electrophoretic cytopathology resolves ERBB2 forms with single-cell resolution
Kang CC, et al.
npj precision oncology, 2(1), 10-10 (2018)
Structural stability enhancement of full-length clostridial collagenase by calcium ions
Ohbayashi N, et al.
Applied and Environmental Microbiology, AEM-00808 (2012)
V Pendaries et al.
Gene therapy, 17(7), 930-937 (2010-04-09)
Recessive dystrophic epidermolysis bullosa (RDEB) is a severe genodermatosis caused by loss-of-function mutations in COL7A1 encoding type VII collagen, the component of anchoring fibrils. As exogenous type VII collagen may elicit a deleterious immune response in RDEB patients during upcoming
Solution structure of clostridial collagenase H and its calcium-dependent global conformation change
Ohbayashi N, et al.
Biophysical Journal, 104(7), 1538-1545 (2013)
Protocoles
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.