Merck
Passer à
C7657
Collagénase from Clostridium histolyticum
Type XI, 2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
79,40 €
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
223,00 €
500 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
833,00 €
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 340,00 €
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
3 350,00 €
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Numéro CE :
Specific activity:
≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid
Biological source:
Clostridium histolyticum
79,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Clostridium histolyticum
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
Ce produit a été utilisé pour isoler des lignées cellulaires PDAC (adénocarcinome canalaire pancréatique) et pour cultiver des fibroblastes pancréatiques.[1]
La clostridiopeptidase A a été employée dans une étude décrivant une méthode quantitative pour évaluer de petites quantités de collagène, basée sur la spectrométrie de masse MALDI-TOF (désorption/ionisation laser assistée par matrice avec analyseur à temps de vol) après digestion du collagène.
Biochem/physiol Actions
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
La libération efficace de cellules à partir d'un tissu nécessite l'action de collagénases et de la protéase neutre. La collagénase est activée à l'aide de quatre atome-grammes de calcium (Ca2+) par mole d'enzyme. On pense que le filtrat de culture contient au moins 7 protéases différentes, de poids moléculaires allant de 68 à 130 kDa. Le pH optimal se situe entre 6,3 et 8,8. L'enzyme est typiquement utilisée pour digérer les constituants conjonctifs d'échantillons tissulaires afin de libérer des cellules individuelles. Le traitement par une collagénase peut provoquer la mort de certaines cellules. La digestion nécessite généralement des concentrations de 0,1 à 5 mg/ml. La durée de la réaction pour dissocier efficacement les cellules sans trop provoquer de mort cellulaire varie de 15 minutes à plusieurs heures. Utiliser de préférence un tampon de Krebs Ringer additionné de calcium et de BSA, et du Zn2+ pour l'activité.
Preparation Note
Une solution mère peut être préparée en dissolvant 0,05-0,1 mg/ml de collagénase dans du tampon TESCA (TES 50 mM contenant du chlorure de calcium à 0,36 mM), pH 7,4 à 37 °C.
Analysis Note
Présente également des activités clostripaïne, protéase neutre non spécifique et triptyque.
Other Notes
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C9891C1889C5138
specific activity
≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
-
biological source
-
biological source
Clostridium histolyticum
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
powder
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble
solubility
-
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Questions
  1. How can I dissolve this product for Tissue digestion (Hanks Buffer or even medium possible)? Thanks
    1 answer
    1. This product is not tested specifically for use in cell culture, however, the product information provided for C9697 may be applied to this product. See the link below to review the product data-sheet. For tissue culture applications, collagenase can be solubilized in calcium-free solutions such as Hank's Balanced Salts (Cat. No. H 2387) or Earles Balanced Salt Solution (Cat. No. E6267).
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/390/021/c9697pis-ms.pdf