BR782806
BRAND® Insert-Single 13mm for 24-/6-well BRANDplates®
smooth-walled, PC membrane, pore size 0.4 μm
322,00 €
About This Item
322,00 €
Produits recommandés
Matériaux
PC membrane
Description
cellGrade(TM) plus
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 48 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 782806
Taille
6 well
Dimension de pores
0.4 μm