Principaux documents
B4377
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
esterase substrate
25 MG
58,30 €
500 MG
378,00 €
58,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 MG
58,30 €
500 MG
378,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7BrClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
58,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C10H7BrClNO2/c1-5(14)15-8-4-13-7-3-2-6(11)10(12)9(7)8/h2-4,13H,1H3
Clé InChI
WPWLFFMSSOAORQ-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Sealed ampule.
Attention
Decomposes in storage with development of dark blue-green color.
Substrats
A histochemical substrate for esterase.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Studies in enzyme cytochemistry. V. An appraisal of indigogenic reactions for esterase localization.
S J HOLT et al.
Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 148(933), 520-532 (1958-04-08)