61716
4-Nitrophenyl dodecanoate
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
4-Nitrophenyl laurate, Dodecanoic acid 4-nitrophenyl ester
41,70 €
About This Item
41,70 €
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (GC)
Pf
~46 °C
Solubilité
chloroform: 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-18(20)23-17-14-12-16(13-15-17)19(21)22/h12-15H,2-11H2,1H3
Clé InChI
YNGNVZFHHJEZKD-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable