B8660
BICINE
BioXtra, ≥99% (titration)
Synonyme(s) :
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99% (titration)
Forme
powder
Impuretés
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.1%
pH
4.0-6.0 (1 M in H2O)
Plage de pH utile
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: <0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
Clé InChI
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable