B2170
Bromoperoxidase from Corallina officinalis
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein (Lowry)
Synonyme(s) :
BCB, Bromide Peroxidase
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥100 units/mg protein (Lowry)
Composition
Protein, ~10%
Solubilité
water, ethanol: soluble, violet
Activité étrangère
Chloroperoxidase <1%
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable