C0278
Chloroperoxidase from Caldariomyces fumago
buffered aqueous suspension, ≥3,000 units/mL
Synonyme(s) :
Chloride Peroxidase, Chloride:hydrogen-peroxide oxidoreductase
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Forme
buffered aqueous suspension
Poids mol.
42 kDa
Concentration
≥3,000 units/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Inhibiteur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable