Principaux documents
AXYT200Y
Pipette tips
size 200 μL, yellow, pkg of 20x1000tips/cs
Synonyme(s) :
Pipette tips, pipette tips
1 PKG
633,00 €
633,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
633,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
633,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
yellow
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-200-Y
Corning
Conditionnement
pkg of 20x1000tips/cs
Taille
200 μL
Volume
200 μL
Couleur
yellow
Catégories apparentées
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.