Principaux documents
AXYT300LRS
MAXYMum Recovery® pipette tips
for P2/P10, racked, size 0.5-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
Synonyme(s) :
Pipette tips, pipette tips
1 PKG
504,00 €
504,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
504,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
504,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-300-L-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
0.5-10 μL
Volume
0.5—10 μL
Couleur
clear
Catégories apparentées
Description générale
  • Corning® Maxymum Recovery® microvolume pipette tips are made of polypropylene.
  • The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
  • Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
  • Maxymum Recovery technology for ultra-low retention, excellent precision, accuracy, and high yield.
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.