Principaux documents
AXYTF205WBRS
Pipette tips
capacity 200 μL, wide bore, filtered, clear, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
1 PKG
708,00 €
708,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
708,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
708,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
wide bore
Conditionnement
case of 960 tips racked
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc
Corning TF-205-WB-R-S
Capacité
200 μL
Volume
200 μL
Autres remarques
Browse all pipette tips