AXYT1000BR
Pipette tips
racked, capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs
Synonyme(s) :
Laboratory pipette tips
422,00 €
About This Item
422,00 €
Produits recommandés
Matériaux
blue
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-1000-B-R
Corning
Conditionnement
pkg of 5x1000tips/cs
Capacité
1000 μL
Volume
1000 μL
Couleur
blue