Principaux documents
AXYT1000B
Axygen® Pipet Tips
capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs
Synonyme(s) :
Pipette tips, pipette tips
1 PKG
170,00 €
170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
170,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-1000-B
Corning
Conditionnement
pkg of 5x1000tips/cs
Capacité
1000 μL
Volume
1000 μL
Couleur
blue
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Axygen® Universal Tips have the following benefits:
  • Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
  • Compatible with most of the well-known brands of pipettors
  • Beveled pipet tips are made of polypropylene and are autoclavable
  • Tips are non-pyrogenic certified and RNAse and DNAse free
  • Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.