A9934
Aminopeptidase I from Streptomyces griseus
lyophilized powder, ≥200 units/mg protein
Synonyme(s) :
Leucine Aminopeptidase IV
872,00 €
About This Item
872,00 €
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥200 units/mg protein
Poids mol.
21 kDa by gel filtration
33 kDa by SDS-PAGE
Composition
Protein, 40-60% Lowry
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable