Principaux documents
C9584
Sigma-Aldrich
Carboxypeptidase B from porcine pancreas
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Peptidyl-L-lysine(L-arginine) hydrolase, Protaminase
1 MG
141,00 €
5 MG
477,00 €
141,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
141,00 €
5 MG
477,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.54
141,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
Porcine pancreas
Qualité
Proteomics Grade
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥125 units/mg protein
Poids mol.
34,000 Da± 600
Produit purifié par
affinity chromatography
Composition
Protein, 40-70%
Activité étrangère
carboxypeptidase A ≤1%
chymotrypsin ≤0.1%
trypsin ≤5%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
S(Cc3ccccc3)C(=O)C(NC(=O)C2N(CCC2)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CCC(=O)O)C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
Clé InChI
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
La carboxypeptidase B a été utilisée dans une étude visant à mettre au point un test de grossesse pour les ours polaires en captivité ou sauvages. Elle a également été utilisée dans une étude qui a identifié de nouveaux biomarqueurs potentiels de la pancréatite aiguë.
L′enzyme proposée par Sigma a été utilisée pour développer un essai HTRF (homogeneous time-resolved fluorescence, fluorescence homogène en temps résolu) pour mesurer l′activité de la carboxypeptidase B sous un format de criblage miniaturisé haut débit.[1] Elle a été utilisée pour évaluer l′impact de la ou des lysines C-terminales dans la liaison du plasminogène humain à Bifidobacterium. L′effet du traitement par la carboxypeptidase B, une endopeptidase spécifique pour la lysine C-terminale, était mesuré par analyse de cytométrie en flux.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
La carboxypeptidase B est une enzyme protéolytique capable d′hydrolyser rapidement les liaisons peptidiques pour libérer certains acides aminés basiques carboxy-terminaux des peptides et protéines. Son poids moléculaire est de 34 300 ± 600 Da. Elle contient un atome-gramme non dialysable de zinc par mole. L′activité enzymatique est inhibée par les agents chélateurs métalliques 1,10-phénanthroline, acide 8-hydroxyquinoline-5-sulfonique et 2,2′-dipyridyle.[3]
Conditionnement
Conditionnement en fonction de la teneur en protéines
Définition de l'unité
Une unité hydrolyse 1,0 μmole d′hippuryl-L-arginine par min à pH 7,65 et 25 °C.
Forme physique
Contient des sels de tampon HEPES, du chlorure de zinc et un glucide
Notes préparatoires
Traité par un inhibiteur de protéases, AEBSF, pour éliminer l′activité des sérines protéases.
Remarque sur l'analyse
Protéine déterminée par la réaction du biuret.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Andrew Lee et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(18), 11560-11574 (2011-08-13)
This article describes the use of capillary electrophoresis (CE) to examine the influence of different cations (C(+); C(+) = Na(+) and tetra-n-alkylammonium, NR(4)(+), where R = Me, Et, Pr, and Bu) on the rates of denaturation of bovine carbonic anhydrase
E Curry et al.
Theriogenology, 78(2), 308-314 (2012-04-28)
Currently, there is no method of accurately and non-invasively diagnosing pregnancy in polar bears. Specific proteins may exhibit altered profiles in the feces of pregnant bears, but predicting appropriate candidate proteins to investigate is speculative at best. The objective of
Marc Ferrer et al.
Analytical biochemistry, 317(1), 94-98 (2003-05-06)
An epitope-unmasking, homogeneous time-resolved fluorescence (HTRF) assay has been developed for measuring carboxypeptidase B (CPB) activity in a miniaturized high-throughput screening format. The enzyme substrate (biotin-RYRGLMVGGVVR-OH) is cleaved by CPB at the C terminus, causing release of the C-terminal Arg
Marco Candela et al.
Journal of bacteriology, 189(16), 5929-5936 (2007-06-15)
Bifidobacteria constitute up to 3% of the total microbiota and represent one of the most important health-promoting bacterial groups of the human intestinal microflora. The presence of Bifidobacterium in the human gastrointestinal tract has been directly related to several health-promoting
Laboratory diagnosis of acute pancreatitis: in search of the Holy Grail.
Lippi, G. et al.
Clinical Laboratory Science : Journal of the American Society For Medical Technology, 49, 18-31 (2012)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Chciałam zapytać jak przygotować roztwór Carboxypeptidase B from porcine, który występuje w postaci liofilizowanego proszku? Jest dostępna instrukcja?
    1 answer
    1. This product contains HEPES buffer salts and a stabilizing carbohydrate component. The material may be reconstituted in water at 1mg/mL. Solution stability studies have not been performed, however, the stock solution is expected to be stable for 1 - 2 months when aliquoted and stored at −20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles. A datasheet is not available for this product. Please see the link below to review the enzyme assay protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/198/734/c9584enz.pdf
      Helpful?
  2. Can Product C9584, Carboxypeptidase B from porcine pancreas be used to remove basic C-terminal residues of tryptic peptides?
    1 answer
    1. The use of Product C9584, Carboxypeptidase B from porcine pancreas to remove basic C-terminal residues of tryptic peptides has been described in the literature.  Please see the following as an example:The Protein Protocols Handbook, J.M. Walker, Ed., pp. 569, Humana Press, Totawa NJ (1996)
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.