A8381
L-asparagine monohydrate
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
4-Amide d'acide (S)-2-aminosuccinamique, 4-Amide d'acide L-aspartique, Acide (S)-(+)-2-aminosuccinamique
96,10 €
About This Item
96,10 €
Produits recommandés
Nom du produit
L-asparagine monohydrate, ≥99% (TLC)
Source biologique
synthetic
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
233-235 °C (lit.)
Application(s)
cell analysis
peptide synthesis
Chaîne SMILES
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
Clé InChI
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable