11180
DL-Asparagine monohydrate
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
(±)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, DL-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Produits recommandés
product name
DL-Asparagine monohydrate, ≥99.0% (NT)
Pureté
≥99.0% (NT)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
220 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
Clé InChI
RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique