A5131
L-Arginine monohydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Arginine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Arginine monohydrochloride, reagent grade, ≥98% (HPLC), powder
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
>235 °C
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Application(s)
cell analysis
Chaîne SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.