A6279
Aprotinin
3-7 TIU/mg protein, saline solution
Synonyme(s) :
BPTI, Inhibiteur de la trypsine pancréatique bovine, Inhibiteur de trypsine (basique), Trasylol
230,00 €
About This Item
230,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Aprotinine from bovine lung, saline solution, 3-7 TIU/mg protein
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Forme
saline solution
Activité spécifique
3-7 TIU/mg protein
Poids mol.
~6,500
Solubilité
H2O: soluble >10 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
Clé InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
cow ... PTI(404172)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Protocoles
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.