Documents
A3886
Sigma-Aldrich
Aprotinin
powder
Synonyme(s) :
BPTI, Inhibiteur de la trypsine pancréatique bovine, Inhibiteur de trypsine (basique), Trasylol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C284H432N84O79S7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
6511.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Aprotinine from bovine lung,
Source biologique
bovine lung
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
~6,500
Conditionnement
vial of 15 mg
Solubilité
glycerol: 3 mg/mL, clear, colorless (equilibration buffer containing 5% glycerol)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Clé InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
cow ... PTI(404172)
Application
L'aprotinine est largement utilisée comme inhibiteur de la trypsine.
Gel filtration molecular weight marker
Actions biochimiques/physiologiques
L'aprotinine est un inhibiteur compétitif de sérine protéase qui forme des complexes stables avec les sites actifs de l'enzyme et les bloque. Cette fixation est réversible, et la plupart des complexes aprotinine-protéase se dissocient aux pH extrêmes (> 10 ou < 3). En terme de structure, l'aprotinine est une protéine globulaire monomère issue de poumon de bovin, constituée de 58 acides aminés disposés de façon à former une chaîne polypeptidique unique comportant trois réticulations (ponts disulfure).
Définition de l'unité
Une unité d'inhibiteur de trypsine (TIU) réduit de 50 % l'activité de deux unités de trypsine, une unité de trypsine hydrolysant 1,0 μmole de p-nitroanilide de N-alpha-benzoyl-DL-arginine par minute à pH 7,8 et 25 °C. Une autre unité fréquemment rencontrée est la KIU : 1 TIU = 1 300 KIU.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yimin Yao et al.
International journal of molecular sciences, 23(10) (2022-05-29)
Systemic sclerosis (SSc) is characterised by progressive multiple organ fibrosis leading to morbidity and mortality. Lysyl oxidases play a vital role in the cross-linking of collagens and subsequent build-up of fibrosis in the extracellular matrix. As such, their inhibition provides
Arman Yousefi et al.
ACS nano, 18(24), 15617-15626 (2024-06-08)
Ferritin, a spherical protein shell assembled from 24 subunits, functions as an efficient iron storage and release system through its channels. Understanding how various chemicals affect the structural behavior of ferritin is crucial for unravelling the origins of iron-related diseases
Erkan Kilinc et al.
The European journal of neuroscience, 59(9), 2181-2192 (2022-12-10)
Growing evidence indicates that the parasympathetic system is implicated in migraine headache. However, the cholinergic mechanisms in the pathophysiology of migraine remain unclear. We investigated the effects and mechanisms of cholinergic modulation and a mast cell stabilizer cromolyn in the
Ishita Chandel et al.
Bio-protocol, 13(18), e4827-e4827 (2023-09-27)
Matriglycan is a linear polysaccharide of alternating xylose and glucuronic acid units [-Xyl-α1,3-GlcA-β1,3]n that is uniquely synthesized on α-dystroglycan (α-DG) and is essential for neuromuscular function and brain development. It binds several extracellular matrix proteins that contain laminin-globular domains and
Zbigniew Dauter
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 69(Pt 1), 2-4 (2013-01-01)
To uniquely describe a crystal structure, it is sufficient to specify the crystal unit cell and symmetry, and describe the unique structural motif which is repeated by the space-group symmetry throughout the whole crystal. It is somewhat arbitrary how such