Principaux documents
A4486
Sigma-Aldrich
AMPK (α1/β1/γ3), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
HAMPKb, MGC17785, MGC33776, MGC57364, PRKAA1, PRKAB1, PRKAG3
10 μG
1 490,00 €
1 490,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
1 490,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
1 490,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Niveau de qualité
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
157-213 nmol/min·mg
Poids mol.
A1 subunit ~68 kDa
B1 subunit ~38 kDa
G3 subunit ~51 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
AMPK (A1/B1/G3) is a member of the AMPK family which are heterotrimeric proteins consisting of an α catalytic subunit, and non-catalytic β and γ subunits. AMPKs are an important energy-sensing enzyme group in the cells that monitor energy status particularly in response to stress. AMPKs regulate fatty acid and cholesterol synthesis by regulating the key rate-limiting enzymes acetyl-CoA carboxylase and 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase. The γ subunit is dominantly expressed in skeletal muscle where it may play a key role in the regulation of energy metabolism.
Forme physique
Supplied in 50 mM Sodium Phosphate, pH 7.0, with 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, and 25% glycerol.
Informations légales
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
P C Cheung et al.
The Biochemical journal, 346 Pt 3, 659-669 (2000-03-04)
The AMP-activated protein kinase (AMPK) cascade plays an important role in the regulation of energy homeostasis within the cell. AMPK is a heterotrimer composed of a catalytic subunit (alpha) and two regulatory subunits (beta and gamma). We have isolated and
B Viollet et al.
Biochemical Society transactions, 31(Pt 1), 216-219 (2003-01-28)
AMP-activated protein kinase (AMPK) is viewed as a fuel sensor for glucose and lipid metabolism. To understand better the physiological role of the catalytic AMPK subunit isoforms, we generated two knockout mouse models with the alpha1 (AMPK alpha 1(-/-)) and