A3903
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
≥98% (TLC), powder, NMDA agonist
Synonyme(s) :
ACC, ACPC
About This Item
Produits recommandés
product name
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid, ≥98% (TLC), powder
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Keep in a dry place.)
Couleur
white
Pf
229-231 °C (lit.)
Solubilité
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)
Clé InChI
PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... NARG2(79664)
mouse ... NARG2(93697)
rat ... LOC686240(686240) , NARG2(691379)
Description générale
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid (ACC) is a non-proteinogenic amino acid and is a member of 1-aminocycloalkanecarboxylic acids.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Anticorps
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable