Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
100 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 272,00 € 204,00 € |
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.59
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
204,00 €
Tarif272,00 €Économiser 25 %Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C5H9NO2.ClH/c1-8-4(7)5(6)2-3-5;/h2-3,6H2,1H3;1H
InChI key
CHSDCWKLSHPKFY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate (Methyl-ACC) is a methylated 1-aminocyclopropanecarboxylate which is produced in plants by the enzyme 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase (ACC synthase).
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay 97% | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| color white | color white | color - | color - |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe