Principaux documents
728934
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
1-Aminocyclopropyl carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
1 G
30,40 €
30,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
30,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
30,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
114-120 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.CCOC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-5(8)6(7)3-4-6;/h2-4,7H2,1H3;1H
Clé InChI
XFNUTZWASODOQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable