Principaux documents
89869
Supelco
2,6-Diaminopyridine
analytical standard
100 MG
60,30 €
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
60,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H7N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Beilstein:
108513
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
285 °C (lit.)
Pf
117-122 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
Clé InChI
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
311.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
155 °C - closed cup